Sølv ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
12187.G9 12187.H4 12187.H9
12187.G9EA 1925 NOK
12187.G9 12187.H4 12187.H9
Sølv ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Kokepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Tetthet: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647