Sølv ≥99.9% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Leverandør: Thermo Scientific
41451.FIEA 1150 NOK
41451.FI 41451.GH 41451.GW
Sølv ≥99.9% (metals basis), folie, annealed, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647