Sølv ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Scientific
42487.BU 42487.BY 42487.CC
42487.BUEA 1375 NOK
42487.BU 42487.BY 42487.CC
Sølv ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Sølv
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18.54g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647