Sølv ≥99.9% (metals basis), wool
Leverandør: Thermo Scientific
42860.03 42860.06 42860.14
42860.03EA 520 NOK
42860.03 42860.06 42860.14
Sølv ≥99.9% (metals basis), wool
Sølv
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647