Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Scientific
42986.QJ 42986.QK
42986.QJEA 2500 NOK
42986.QJ 42986.QK
Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Sølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.1g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647