Kadmium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
11908.BU 11908.G1
11908.BUEA 1425 NOK
11908.BU 11908.G1
Kadmium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈27.2g/m MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Kokepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 321 °C
Tetthet: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010914
CAS-nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
FN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,01649