Kadmium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
11910.G1
11910.G5
11910.G1EA
910
NOK
11910.G1
11910.G5
Kadmium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Kadmium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈1.7g/m
MDL No.: MFCD00010914
Formel:
Cd Kokepunkt: 765 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 321 °C Tetthet: 8,642 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00010914 CAS-nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 FN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Indeks: 12,01649 |