Titan ≥99.98% (metals basis), metalltråd, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
00361.BU 00361.BY
00361.BUEA 830 NOK
00361.BU 00361.BY
Titan ≥99.98% (metals basis), metalltråd, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.99g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kokepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Tetthet: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Indeks: 12,09610