Titan ≥99.98% (metals basis), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 2750 NOK
00362.G1 00362.G5
Titan ≥99.98% (metals basis), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kokepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Tetthet: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Indeks: 12,09610