Titan ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
10392.G1
10392.G5
10392.G9
10392.G1EA
2000
NOK
10392.G1
10392.G5
10392.G9
Titan ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti MW: 47,88 g/mol Kokepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1660 °C Tetthet: 4,51 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Indeks: 12,09610 |