Titan ≥99.7% (metals basis), metalltråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
10396.G6 10396.H2
10396.G6EA 845 NOK
10396.G6 10396.H2
Titan ≥99.7% (metals basis), metalltråd, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Kokepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Tetthet: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Indeks: 12,09610