Titan ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
14004.BU 14004.BY
14004.BUEA 1950 NOK
14004.BU 14004.BY
Titan ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Kokepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Tetthet: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Indeks: 12,09610