Niobium ≥99.8% (metals basis), metalltråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
10264.G1 10264.G5 10264.G9
10264.G1EA 685 NOK
10264.G1 10264.G5 10264.G9
Niobium ≥99.8% (metals basis), metalltråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈6.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Kokepunkt: 3700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2468 °C
Tetthet: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5