Tantalum ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Scientific
10348.G6 10348.H2
10348.G6EA 1650 NOK
10348.G6 10348.H2
Tantalum ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Tetthet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Indeks: 12,09223