Tantalum ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Scientific
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
42933.BYEA 4300 NOK
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
Tantalum ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈29.3g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Tetthet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Indeks: 12,09223