Tantalum ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Leverandør: Thermo Scientific
43013.G2 43013.G6
43013.G2EA 2325 NOK
43013.G2 43013.G6
Tantalum ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Tetthet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Indeks: 12,09223