Tantalum, Trådnett 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Leverandør: Thermo Scientific
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 4675 NOK
43965.GN 43965.GY
Tantalum, Trådnett 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum
Formel: Ta
MW: 180,95 g/mol
Kokepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Tetthet: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Indeks: 12,09223