Molybden ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Scientific
10036.G9 10036.H4
10036.G9EA 995 NOK
10036.G9 10036.H4
Molybden ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.50g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Kokepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2622 °C
Tetthet: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003465
CAS-nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Indeks: 12,06317