Jodmonoklorid løsning 0.1 M ICl acc. Wijs volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 2625 NOK
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Jodmonoklorid løsning 0.1 M ICl acc. Wijs volumetrisk løsning, Fluka™
Jodmonoklorid
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formel: ClI
Kokepunkt: 118 °C (1,013 hPa)
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011354
CAS-nummer: 7790-99-0
FN: 2789
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.99 - 1.01