Kobalt ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
10945.BSEA 4250 NOK
10945.BS 10945.BW
Kobalt ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
MW: 58,93 g/mol
Kokepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1495 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Indeks: 12,02488