Kobalt ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
10946.BU 10946.BY
10946.BUEA 2275 NOK
10946.BU 10946.BY
Kobalt ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Kobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈7.00g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
MW: 58,93 g/mol
Kokepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1495 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Indeks: 12,02488