Jern ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
10935.BW 10935.CB
10935.BWEA 2850 NOK
10935.BW 10935.CB
Jern ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Jern
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈6.2g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Tetthet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Indeks: 13,05109