Jern ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Leverandør: Thermo Scientific
42948.G6 42948.H2
42948.G6EA 2625 NOK
42948.G6 42948.H2
Jern ≥99.995% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Jern
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.03g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Tetthet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Indeks: 13,05109