Jern 99%, pulver -70 mesh (<212 µm)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
197810020 197815000 197811000 197810100
ACRO197810020EA 2575 NOK
ACRO197810020 ACRO197815000 ACRO197811000 ACRO197810100
Jern 99%, pulver -70 mesh (<212 µm)
Jern
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1535 °C
Tetthet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010999
CAS-nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
ADR: 4.2,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder
Assay ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤1000 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
Sulfur (S) ≤200 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm