Iridium 99.9% (trace metals basis), pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
198095000 198090100
ACRO198095000EA 6200 NOK
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (trace metals basis), pulver
Iridium
Formel: Ir
Kokepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2450 °C
Tetthet: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011062
CAS-nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
FN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 12,05098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %