Nikkel ≥99.7% (metals basis), metalltråd, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 1975 NOK
00223.G9 00223.H4
Nikkel ≥99.7% (metals basis), metalltråd, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Nikkel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kokepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,06582