Nikkel ≥99.5% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
41361.G6 41361.H2
41361.G6EA 1175 NOK
41361.G6 41361.H2
Nikkel ≥99.5% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nikkel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58,69 g/mol
Kokepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,06582