Nikkel ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
43763.BY 43763.BU 43763.BQ
43763.BYEA 12850 NOK
43763.BY 43763.BU 43763.BQ
Nikkel ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nikkel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Kokepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1453 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,06582