Nikkel, powder, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250 1.12277.1000
1.12277.0250EA 1540 NOK
1.12277.0250 1.12277.1000
Nikkel, powder, Sigma-Aldrich®
Nikkel
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Kokepunkt: 3007
Smeltepunkt: 1453
Tetthet: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011137
CAS-nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
FN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Indeks: 12,06582
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)