VWR®, Pneumatic Handheld Crimping Tools
Leverandør: VWR
VWR®
548-1981EA 17650 NOK
548-1981 548-0304
VWR®, Pneumatic Handheld Crimping Tools
Krympetang og lokkavtaker
Krympe- og lokkåpnerverktøyene drives ved hjelp av trykkluft (min. 6,2 bar).
  • Enkelt å håndtere: det er bare å trykke på knappen for å krympe eller åpne lokket på røret
  • Justerbart og konstant krympetrykk
  • Utskiftbare krympe- og lokkåpnertilbehør
  • CE-merket
Plassbesparende installasjon med symmetriinnretning (tilleggsutstyr, se bestillingstabell) over arbeidsbenken for å kompensere for vekten til krympetangen. Krever lufttilførselskobling med ¼" gjenge (hunn). Stativ med fotbryter som tilleggsutstyr.