Palladium ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.203 mm
Leverandør: Thermo Scientific
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 815 NOK
45072.G1 45072.G6
Palladium ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Kokepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1555 °C
Tetthet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Indeks: 12,07121