Palladium ≥99%, pulver, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 6450 NOK
1.19225.0001 1.19225.0005
Palladium ≥99%, pulver, EMSURE® for analysis, Supelco®
Palladium
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Tetthet: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011167
CAS-nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable