Platina, sort 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Platinium
195210010 195210050
ACRO195210010EA 5550 NOK
ACRO195210010 ACRO195210050
Platina, sort 98%
Platina
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1772 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,07689
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g