Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Platinium
10286.BU
10286.BY
10286.CC
10286.BUEA
5625
NOK
10286.BU
10286.BY
10286.CC
Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platina
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈4.21g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt MW: 195,08 g/mol Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1769 °C Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011179 CAS-nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Indeks: 12,07689 |