Platina ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
10956.BP 10956.BS 10956.BW
10956.BPEA 2600 NOK
10956.BP 10956.BS 10956.BW
Platina ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platina
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈16.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Indeks: 12,07689