Platina ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
10957.BW 10957.BS 10957.CB
10957.BWEA 10275 NOK
10957.BW 10957.BS 10957.CB
Platina ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platina
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Indeks: 12,07689