Platina ≥99.98% (metals basis), pulver -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
12075.03 12075.06 12075.77
12075.03EA 4475 NOK
12075.03 12075.06 12075.77
Platina ≥99.98% (metals basis), pulver -200 mesh
Platina
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1773 °C
Tetthet: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
FN: 3089
ADR: 4.1,II