Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Platinium
13479.G1 13479.G5 13479.G9
13479.G1EA 945 NOK
13479.G1 13479.G5 13479.G9
Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, hard, Ø 0.0508 mm (0.002 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.043g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Indeks: 12,07689