Platina ≥99.9% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
38374.03 38374.06 38374.77
38374.03EA 4275 NOK
38374.03 38374.06 38374.77
Platina ≥99.9% (metals basis), pulver -325 mesh
Platina
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1773 °C
Tetthet: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
FN: 3089
ADR: 4.1,II