Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
43288.BY 43288.BU 43288.CC
43288.BYEA 16100 NOK
43288.BY 43288.BU 43288.CC
Platina ≥99.95% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platina
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈4.21g/m, Temper: soft Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Indeks: 12,07689