Platina ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
45058.CB 45058.BS 45058.BW
45058.CBEA 27300 NOK
45058.CB 45058.BS 45058.BW
Platina ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.404 mm (0.0159 in)
Platina
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈2.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Kokepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1769 °C
Tetthet: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011179
CAS-nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Indeks: 12,07689