Heksan (blanding av isomerer) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Hexanes, Isohexane
19353.AP 19353.K2 19353.M1
19353.APEA 940 NOK
19353.AP 19353.K2 19353.M1
Heksan (blanding av isomerer) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Heksan (blanding av isomerer)
Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokepunkt: 65…70 °C
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,67
Flash punkt: <–23 °C (–9 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179311
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
FN: 1208
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM