tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere) 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 575 NOK
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere) 96%
tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…55 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779059
CAS-nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Indeks: 12,01582
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %