tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere) ≥96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
B23530.0B B23530.18 B23530.30
B23530.0BEA 4025 NOK
B23530.0B B23530.18 B23530.30
tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere) ≥96%
tert-Butyl-4-metoksyfenol (blanding av isomere)
Purity: 96% CAS No.: 25013-16-5 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 55-65° Merck Reference: 14,1547 MDL No.: MFCD01779059
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…65 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 156 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01779059
CAS-nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Indeks: 14,1547