Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
111840010 111840025 111840050 111845000 111840250
ACRO111840010EA 1375 NOK
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000 ACRO111840250
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture 98%
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
FN: 1147
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA