Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture, vannfri 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
406171000 406170010
406171000.EA 675 NOK
406171000. 406170010.
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture, vannfri 99%, AcroSeal®
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
FN: 1147
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)