Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
A13883.0D
A13883.0F
A13883.AE
A13883.AP
A13883.0DEA
4750
NOK
A13883.0D
A13883.0F
A13883.AE
A13883.AP
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) ≥98%
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
Purity: 98%
CAS No.: 91-17-8
Molecular Formula: C10H18
Formula Weight: 138.25
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Odour: Mild
Melting Point:
Formel:
C₁₀H₁₈ MW: 138,25 g/mol Kokepunkt: 189…191 °C Smeltepunkt: < –45 °C Tetthet: 0,88 Flash punkt: 57 °C (134 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004130 CAS-nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 FN: 1147 ADR: 3,III Merck Indeks: 14,2846 |