Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) 98%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 19500 NOK
D251-20L D251-4L
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) 98%, Reagent Grade
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 4,9 %(V)
Smeltepunkt: -40 °C (1,013 hPa)
Tetthet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
FN: 1147
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)