Parafin, Stivnepunkt: 42-44°C
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
1.07150.1000EA 1500 NOK
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
Parafin, Stivnepunkt: 42-44°C
Parafin
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6