Parafin, Stivnepunkt: 46-48°C, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 1500 NOK
1.07151.1000 1.07151.9025
Parafin, Stivnepunkt: 46-48°C, Supelco®
Parafin
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6